3-Methyl-3-oxetanemethanol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
240840100 240840500
ACRO240840100EA 540 NOK
ACRO240840100 ACRO240840500
3-Methyl-3-oxetanemethanol 98%
3-Methyl-3-oxetanemethanol
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 122 °C (70 mmHg)
Tetthet: 1,034 g/cm³
Flash punkt: 97 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010273
CAS-nummer: 3143-02-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %