5-Bromo-2-thenoic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
243640010 243640050
ACRO243640010EA 385 NOK
ACRO243640010 ACRO243640050
5-Bromo-2-thenoic acid 97%
5-Bromo-2-thenoic acid
Formel: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Smeltepunkt: 140…144 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00079725
CAS-nummer: 7311-63-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %