2,5-Dihydrofuran 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
244780250 244781000
ACRO244780250EA 935 NOK
ACRO244780250 ACRO244781000
2,5-Dihydrofuran 98%
2,5-Dihydrofuran
Formel: C₄H₆O
Kokepunkt: 66…67 °C (760mbar)
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: –016 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003219
CAS-nummer: 1708-29-8
FN: 3271
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %