meso-Hydrobenzoin 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: meso-1,2-Diphenylethylene glycol, meso-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, rel-(1R,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
247680050 247680250
ACRO247680050EA 1050 NOK
ACRO247680050 ACRO247680250
meso-Hydrobenzoin 95%
meso-Hydrobenzoin
Formel: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Smeltepunkt: 136…137 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064253
CAS-nummer: 579-43-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder and or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 134 to 140 °C
GC ≥94 %