Methyl-6-methylnicotinate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl 6-methylnicotinate
248210020 248210100
ACRO248210020EA 780 NOK
ACRO248210020 ACRO248210100
Methyl-6-methylnicotinate 97%
Methyl-6-methylnicotinate
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokepunkt: 108…110 °C (22,5 mmHg)
Smeltepunkt: 31…37 °C
Flash punkt: 103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006340
CAS-nummer: 5470-70-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %