cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: cis-Cyclohexane-1,2-diamine, (±)-cis-1,2-Diaminocyclohexane
248660010 248660050
ACRO248660010EA 1150 NOK
ACRO248660010 ACRO248660050
cis-1,2-Diaminocyclohexane 97%
cis-1,2-Diaminocyclohexane
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 92 °C (14mbar)
Tetthet: 0,952 g/cm³
Flash punkt: 70 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00063746
CAS-nummer: 1436-59-5
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %