4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulphonamide
251850050 251851000
ACRO251850050EA 425 NOK
ACRO251850050 ACRO251851000
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide 98%
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Formel: C₆H₈ClN₃O₄S₂
MW: 285,7300 g/mol
Smeltepunkt: 260…263 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007933
CAS-nummer: 121-30-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 260 to 264 °C
HPLC ≥97.5 %