3,3-Dimethylbutyraldehyde
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3,3-Dimethylbutanal
257260010 257260050 257260250
ACRO257260010EA 970 NOK
ACRO257260010 ACRO257260050 ACRO257260250
3,3-Dimethylbutyraldehyde
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 104…106 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –24 °C
Tetthet: 0,798 g/cm³
Flash punkt: 13 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00042807
CAS-nummer: 2987-16-8
FN: 1989
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %