Kaliumklorid 99.999% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
268960250 268961000
ACRO268960250EA 1650 NOK
ACRO268960250 ACRO268961000
Kaliumklorid 99.999% (trace metals basis)
Kaliumklorid
Formel: KCl
Kokepunkt: 1420 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 770 °C
Tetthet: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm