2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
278220010 278220050
ACRO278220010EA 925 NOK
ACRO278220010 ACRO278220050
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene
Formel: C₄Br₂N₂O₄S
MW: 331,94 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00015537
CAS-nummer: 52431-30-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥94 %