Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
291700010 291700050
ACRO291700010EA 3050 NOK
ACRO291700010 ACRO291700050
Tris(trimethylsilyl)phosphine 98%
Tris(trimethylsilyl)phosphine
Formel: [(CH₃)₃Si]₃P
MW: 250,541 g/mol
Kokepunkt: 243…244 °C
Smeltepunkt: 24 °C
Tetthet: 0,86 g/cm³
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00015487
CAS-nummer: 15573-38-3
FN: 2845
ADR: 4.2,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %