2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA) 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Naphthalene-2,3-dicarbaldehyde, Naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde, NDA
294721000 294725000
ACRO294721000EA 2025 NOK
ACRO294721000 ACRO294725000
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA) 95%
2,3-Naphthalenedialdehyde (NDA)
Formel: C₁₂H₈O₂
MW: 184,19 g/mol
Smeltepunkt: 134…135 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00016618
CAS-nummer: 7149-49-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %