2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
297930100 297930500
ACRO297930100EA 505 NOK
ACRO297930100 ACRO297930500
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Kokepunkt: 67…70 °C (2,8 mmHg)
Tetthet: 1,431 g/cm³
Flash punkt: 97 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00006567
CAS-nummer: 33884-43-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4840 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %