Trimethyl borate 99%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
346121000 346128000
346121000.EA 615 NOK
346121000. 346128000.
Trimethyl borate 99%, AcroSeal®
Trimethyl borate
Formel: C₃H₉BO₃
MW: 103,91 g/mol
Kokepunkt: 68…69 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –34 °C
Tetthet: 0,915 g/cm³
Flash punkt: –8 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008346
CAS-nummer: 121-43-7
FN: 2416
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %