(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (S)-(+)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
348380010
ACRO348380010EA 3575 NOK
ACRO348380010
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine 98%
(S)-2-(Aminomethyl)pyrrolidine
Formel: C₅H₁₂N₂
MW: 100,17 g/mol
Kokepunkt: 65 °C (11 mmHg)
Tetthet: 0,933 g/cm³
Flash punkt: 47 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191745
CAS-nummer: 69500-64-7
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +19.5° to +20.5° (20°C, 589 nm) (C=1, Chloroform)