2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Di-tert-butyl 1,1,4,4-tetramethyltetramethylene diperoxide, Triqanox XQ 8, 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane
349900050 349901000
ACRO349900050EA 430 NOK
ACRO349900050 ACRO349901000
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane 92%
2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane
Formel: C₁₆H₃₄O₄
MW: 290,44 g/mol
Kokepunkt: 55…57 °C (7 mmHg)
Smeltepunkt: 6 °C
Tetthet: 0,87 g/cm³
Flash punkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00053715
CAS-nummer: 78-63-7
FN: 3103
ADR: 5.2,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Color scale ≤50 APHA
Impurity ≤0.3 % (Hydroperoxides) as 2,5-dihydroperoxy-2,5-dimethyl-hexane