TentaGel® S-NH2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
354610050 354610250
ACRO354610050EA 2475 NOK
ACRO354610050 ACRO354610250
TentaGel® S-NH2
TentaGel® S-NH2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Particle size 90 µm
Loading 0.2 to 0.3 mmol/g