Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5,5,5',5'-Tetramethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborinane), 2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane
358890010 358890050
ACRO358890010EA 840 NOK
ACRO358890010 ACRO358890050
Bis(neopentyl glycolato)diboron 98%
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formel: C₁₀H₂₀B₂O₄
MW: 225,89 g/mol
Smeltepunkt: 178…183 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02093062
CAS-nummer: 201733-56-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %