3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromopyridine-2,5-diamine, 2,5-Diamino-3-bormopyridine, 3-Bromanylpyridine-2,5-diamine
360660010 360660050
ACRO360660010EA 1225 NOK
ACRO360660010 ACRO360660050
3-Bromo-2,5-diaminopyridine 99%
3-Bromo-2,5-diaminopyridine
Formel: C₅H₆BrN₃
MW: 188,028 g/mol
Smeltepunkt: 117…122 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03427651
CAS-nummer: 896160-69-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark brown to violet Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %