2,5-Diaminopyridine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Pyridine-2,5-diamine, Pyridine-2,5-diyldiamine
360690010 360690050 360690250
ACRO360690010EA 1225 NOK
ACRO360690010 ACRO360690050 ACRO360690250
2,5-Diaminopyridine 98+%
2,5-Diaminopyridine
Formel: C₅H₇N₃
MW: 109,13 g/mol
Kokepunkt: 180 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 110,3 °C
Tetthet: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00129023
CAS-nummer: 4318-76-7
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
Additional info May contain up to about 10% water
HPLC ≥98.0 %