3-Amino-2-pyridone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-2-hydroxypyridine, 3-Amino-2-pyridinol, 3-Amino-2-pyridinone
360710010 360710050
ACRO360710010EA 530 NOK
ACRO360710010 ACRO360710050
3-Amino-2-pyridone 97%
3-Amino-2-pyridone
Formel: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Smeltepunkt: 118…130 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03411556
CAS-nummer: 33630-99-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %