4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
367220050 367220250 367221000
ACRO367220050EA 395 NOK
ACRO367220050 ACRO367220250 ACRO367221000
4-Amino-3,5-dichloropyridine 97%
4-Amino-3,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Smeltepunkt: 158…160 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00125023
CAS-nummer: 22889-78-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 156 to 164 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %