Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
369371000 369375000
ACRO369371000EA 930 NOK
ACRO369371000 ACRO369375000
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer 98%
Chlorobis(cyclooctene)rhodium(I) dimer
Formel: C₃₂H₅₆Cl₂Rh₂
MW: 717,51 g/mol
Smeltepunkt: 187…191 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00013287
CAS-nummer: 12279-09-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) 28.0 to 29.4 %