(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (R)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
376190010 376190050
ACRO376190010EA 1325 NOK
ACRO376190010 ACRO376190050
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine 98%
(R)-(-)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Kokepunkt: 62 °C (40 mmHg)
Tetthet: 0,932 g/cm³
Flash punkt: 45 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00066219
CAS-nummer: 84025-81-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -32.5° to -36.5° (20°C, 589 nm) (c=2 in aq HCl)