2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilised
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: (Benzyloxy)acetaldehyde, Benzyloxyacetaldehyde
376070010 376070050
ACRO376070010EA 835 NOK
ACRO376070010 ACRO376070050
2-(Benzyloxy)acetaldehyde 95% stabilised
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
MW: 150.177 g/mol
Kokepunkt: 118…120 °C (13 mmHg)
Tetthet: 1.069 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191779
CAS-nummer: 60656-87-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Stabilizer 0.5 % hydroquinone