2(5H)-Furanone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Furan-2(5H)-one
376530010 376530050
ACRO376530010EA 900 NOK
ACRO376530010 ACRO376530050
2(5H)-Furanone 95%
2(5H)-Furanone
Formel: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Kokepunkt: 212…214 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 3…4 °C
Tetthet: 1,19 g/cm³
Flash punkt: 101 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005376
CAS-nummer: 497-23-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %