2-Naphthoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Naphthoyl Chloride
376590100 376590500
ACRO376590100EA 855 NOK
ACRO376590100 ACRO376590500
2-Naphthoyl chloride 98%
2-Naphthoyl chloride
Formel: C₁₁H₇ClO
MW: 190,63 g/mol
Kokepunkt: 156…158 °C (7 mmHg)
Smeltepunkt: 49…54 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004093
CAS-nummer: 2243-83-6
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Grey to brown Crystalline chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %