2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-[N,N-Bis(Trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)triflimide, 2-[N,N-Bis(trifluoromethylsulphonyl)amino]-5-chloropyridine, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonyl)imide, Comins Triflating Reagent, N-(5-Chloro-2-pyridyl)bis(trifluoromethanesulphonimide)
378800050 378800250
ACRO378800050EA 2200 NOK
ACRO378800050 ACRO378800250
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
2-[N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)amino]-5-chloropyridine
Formel: C₇H₃ClF₆N₂O₄S₂
MW: 392,67 g/mol
Kokepunkt: 77…90 °C (,2 mmHg)
Smeltepunkt: 45…47 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00191833
CAS-nummer: 145100-51-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %