2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
379740010 379740050 379740250
ACRO379740010EA 1625 NOK
ACRO379740010 ACRO379740050 ACRO379740250
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formel: C₁₅H₃₂N₃OP
MW: 301,41 g/mol
Kokepunkt: 98…100 °C (5 mmHg)
Tetthet: 0,949 g/cm³
Flash punkt: 60 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012213
CAS-nummer: 102691-36-1
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %