4-Ethynylanisole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Methoxyphenyl)ethyne, (4-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Ethynyl-4-methoxybenzene, 1-Methoxy-4-ethynylbenzene
379920010 379920050
ACRO379920010EA 1025 NOK
ACRO379920010 ACRO379920050
4-Ethynylanisole 97%
4-Ethynylanisole
Formel: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Kokepunkt: 87…91 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 28…30 °C
Tetthet: 1,019 g/cm³
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00168815
CAS-nummer: 768-60-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5625 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %