2-(Boc-amino)ethanethiol 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Boc-Cysteamine, tert-butyl N-(2-sulphanylethyl)carbamate, Carbamic acid, (2-mercaptoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl (2-mercaptoethyl)carbamate
381080050 381080250
ACRO381080050EA 1300 NOK
ACRO381080050 ACRO381080250
2-(Boc-amino)ethanethiol 97%
2-(Boc-amino)ethanethiol
Formel: C₇H₁₅NO₂S
MW: 177,26 g/mol
Kokepunkt: 68 °C (,3 mmHg)
Tetthet: 1,049 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00274335
CAS-nummer: 67385-09-5
FN: 3334
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4740 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %