Propargyl acetate 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Propargylacetate
380820050 380820250
ACRO380820050EA 605 NOK
ACRO380820050 ACRO380820250
Propargyl acetate 97%
Propargyl acetate
Formel: C₅H₆O₂
MW: 98,10 g/mol
Kokepunkt: 27…28 °C (8 mmHg)
Tetthet: 0,989 g/cm³
Flash punkt: 33 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041601
CAS-nummer: 627-09-8
FN: 1992
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4195 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %