5-Bromo-1-methylimidazole 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
381040050 381040250
ACRO381040050EA 2200 NOK
ACRO381040050 ACRO381040250
5-Bromo-1-methylimidazole 97%
5-Bromo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161 g/mol
Kokepunkt: 120 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: 40…41 °C
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD01632218
CAS-nummer: 1003-21-0
FN: 2923
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to tan Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥96.0 %