4-(Aminomethyl)pyridine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Picolamine, (4-Pyridyl)methylamine, Pyridin-4-ylmethanamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridylmethylamine
382080250 382081000 382085000
ACRO382080250EA 790 NOK
ACRO382080250 ACRO382081000 ACRO382085000
4-(Aminomethyl)pyridine 98%
4-(Aminomethyl)pyridine
Formel: C₆H₈N₂
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 228…230 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 1,065 g/cm³
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006449
CAS-nummer: 3731-53-1
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %