1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Methylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-pyrazole boronic acid pinacol ester, 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
382960250 382960010 382960050
ACRO382960250EA 14975 NOK
ACRO382960250 ACRO382960010 ACRO382960050
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97+%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,07 g/mol
Smeltepunkt: 62…65 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03789259
CAS-nummer: 761446-44-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.0 %