4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Formyl-2-methoxyphenyl acetate, Vanillin acetate
385940050 385940250 385941000
ACRO385940050EA 425 NOK
ACRO385940050 ACRO385940250 ACRO385941000
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde 96%
4-Acetoxy-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Smeltepunkt: 73…78 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003362
CAS-nummer: 881-68-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %