10-Brom-1-dekanol 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 10-Bromodecanol
384590010 384590050 384590250
ACRO384590010EA 635 NOK
ACRO384590010 ACRO384590050 ACRO384590250
10-Brom-1-dekanol 95%
10-Brom-1-dekanol
Formel: HO(CH₂)₉CH₂Br
MW: 237,18 g/mol
Kokepunkt: 165…169 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,19 g/cm³
Flash punkt: 109 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041681
CAS-nummer: 53463-68-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %