1-Allylpiperazine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
384730010 384730050
ACRO384730010EA 435 NOK
ACRO384730010 ACRO384730050
1-Allylpiperazine 99%
1-Allylpiperazine
Formel: C₇H₁₄N₂
MW: 126,2 g/mol
Kokepunkt: 181…182 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1 g/cm³
Flash punkt: 51,7 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00167970
CAS-nummer: 13961-36-9
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %