1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
384870010 384870050
ACRO384870010EA 465 NOK
ACRO384870010 ACRO384870050
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,3 g/mol
Smeltepunkt: 149…153 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00076999
CAS-nummer: 84358-13-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %