4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-Aminomethyltetrahydropyran, Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine, (Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methanamine
385210010 385210050 385210250
ACRO385210010EA 1825 NOK
ACRO385210010 ACRO385210050 ACRO385210250
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran 97%
4-(Aminomethyl)tetrahydropyran
Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115,1735 g/mol
Kokepunkt: 75…76 °C (18 mmHg)
Tetthet: 1,02 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02179435
CAS-nummer: 130290-79-8
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %