trans-β-Nitrostyrene 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
386530050 386530250 386531000
ACRO386530050EA 500 NOK
ACRO386530050 ACRO386530250 ACRO386531000
trans-β-Nitrostyrene 97+%
trans-β-Nitrostyrene
Formel: C₈H₇NO₂
MW: 149,15 g/mol
Kokepunkt: 250…260 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 56…58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007402
CAS-nummer: 5153-67-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.0 %