1-Bromo-2-butyne 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
387020010 387020050 387020250
ACRO387020010EA 780 NOK
ACRO387020010 ACRO387020050 ACRO387020250
1-Bromo-2-butyne 98%
1-Bromo-2-butyne
Formel: C₄H₅Br
Kokepunkt: 40…41 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,473 g/cm³
Flash punkt: 36 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00190233
CAS-nummer: 3355-28-0
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5070 to 1.5090 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %