Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
387300050 387300250
ACRO387300050EA 1700 NOK
ACRO387300050 ACRO387300250
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid 98%
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242,23 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002554
CAS-nummer: 787-70-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %