2-Hydroxyphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
387500010 387500050
ACRO387500010EA 920 NOK
ACRO387500010 ACRO387500050
2-Hydroxyphenylboronic acid 97%
2-Hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Smeltepunkt: 173…174 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01074581
CAS-nummer: 89466-08-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %