Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Tin tetraiodide
388560100 388560500
ACRO388560100EA 1550 NOK
ACRO388560100 ACRO388560500
Tin(IV) iodide 99+% -10 mesh
Tin(IV) iodide
Formel: I₄Sn
MW: 626,33 g/mol
Smeltepunkt: 144 °C
Tetthet: 4,46 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036272
CAS-nummer: 7790-47-8
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Powder
Titration Argentometric ≥99.0 %