1,1-Dimethylurea 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: N,N-Dimethylurea
388740050 388740250 388741000
ACRO388740050EA 380 NOK
ACRO388740050 ACRO388740250 ACRO388741000
1,1-Dimethylurea 98+%
1,1-Dimethylurea
Formel: C₃H₈N₂O
MW: 88,11 g/mol
Smeltepunkt: 179…183 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007959
CAS-nummer: 598-94-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 183 °C
Titration with HClO4 ≥98.0 %