tri-Litium orthofosfat, extra pure
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Lithium phosphate tribasic, Lithium orthophosphate, Lithium phosphate
389781000 389785000
ACRO389781000EA 1025 NOK
ACRO389781000 ACRO389785000
tri-Litium orthofosfat, extra pure
tri-Litium orthofosfat
Formel: Li₃O₄P
MW: 115,79 g/mol
Smeltepunkt: 837 °C
Tetthet: 2,41 g/cm³ (15 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00016187
CAS-nummer: 10377-52-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 ≥95.0 %