Kalsiumkarbid 72-82%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Calcium acetylide
389792500 389790010 389790025
ACRO389792500EA 540 NOK
ACRO389792500 ACRO389790010 ACRO389790025
Kalsiumkarbid 72-82%
Kalsiumkarbid
Formel: CaC₂
MW: 64,1 g/mol
Kokepunkt: 2300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2160 °C
Tetthet: 2,22 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010905
CAS-nummer: 75-20-7
FN: 1402
ADR: 4.3,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark grey Lumps
Titration Complexometric 12 to 23 % (CaO)
Particle size 7 to 25 mm