(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (2S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
389960010 389960050
ACRO389960010EA 1425 NOK
ACRO389960010 ACRO389960050
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 97+%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formel: C₉H₁₆N₂O₂
MW: 184,2355 g/mol
Tetthet: 1,028 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00066229
CAS-nummer: 78342-42-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %
Specific optical rotation +96° to +107° (20°C, 589 nm) (C=1, EtOH)