Acetamidoxime 95+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Acetamide oxime
390530050 390530010
390530050.EA 1225 NOK
390530050. 390530010.
Acetamidoxime 95+%
Acetamidoxime
Formel: C₂H₆N₂O
MW: 74,08 g/mol
Smeltepunkt: 134…138 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00506021
CAS-nummer: 22059-22-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 138 °C
Titration with HClO4 ≥95.0 %